Key Documents
ADVH7F383995
AChemBlock
2-morpholinooxazolo[4,5-b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-morpholinooxazolo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-2-8-9(11-3-1)12-10(15-8)13-4-6-14-7-5-13/h1-3H,4-7H2
Clé InChI
VKZARXNIZDHSLC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s89173-2-morpholinooxazolo-4-5-b-pyridine.html
Synonym
2-morpholinooxazolo[4,5-b]pyridine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s89173-2-morpholinooxazolo-4-5-b-pyridine.html