Principaux documents
ADVH7F383596
AChemBlock
2-(2-bromo-6-chlorophenyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.56
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-bromo-6-chlorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11BrClN/c11-7-3-1-4-8(12)10(7)9-5-2-6-13-9/h1,3-4,9,13H,2,5-6H2
Clé InChI
PVKRFGHDWFZAIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s87548-2-2-bromo-6-chlorophenyl-pyrrolidine.html
Synonym
2-(2-bromo-6-chlorophenyl)pyrrolidine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87548-2-2-bromo-6-chlorophenyl-pyrrolidine.html