Principaux documents
ADVH7F381992
AChemBlock
2-Sulfamoyl-nicotinic acid methyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-(aminosulfonyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S/c1-13-7(10)5-3-2-4-9-6(5)14(8,11)12/h2-4H,1H3,(H2,8,11,12)
Clé InChI
MCSRJNIUDNKGQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p51750-2-sulfamoyl-nicotinic-acid-methyl-ester.html
Synonym
methyl 2-sulfamoylnicotinate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51750-2-sulfamoyl-nicotinic-acid-methyl-ester.html