Principaux documents
ADVH7F3805F1
AChemBlock
1-(2-(Allyloxy)phenyl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[2-(allyloxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11-7-5-4-6-10(11)9(2)12/h3-7,9,12H,1,8H2,2H3
Clé InChI
WQYKYVPADAPVDK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42881-1-2-allyloxy-phenyl-ethanol.html
Synonym
1-(2-(allyloxy)phenyl)ethan-1-ol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42881-1-2-allyloxy-phenyl-ethanol.html