Principaux documents
ADVH7F3802F3
AChemBlock
Cbz-L-Leucinol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl (S)-(1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H21NO3/c1-11(2)8-13(9-16)15-14(17)18-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13,16H,8-10H2,1-2H3,(H,15,17)/t13-/m0/s1
Clé InChI
YGARWTHXCINBQM-ZDUSSCGKSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37016-cbz-l-leucinol.html
Synonym
benzyl (S)-(1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37016-cbz-l-leucinol.html