Principaux documents
ADVH7F37F448
AChemBlock
Boc-D-methionine sulfone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H19NO6S/c1-10(2,3)17-9(14)11-7(8(12)13)5-6-18(4,15)16/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
Clé InChI
CPGDRHNBSOQFMF-SSDOTTSWSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o28540-boc-d-methionine-sulfone.html
Synonym
(r)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28540-boc-d-methionine-sulfone.html