Principaux documents
ADVH7F37E514
AChemBlock
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-formyl-4-methylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3,3-difluoro-4-formyl-4-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19F2NO3/c1-10(2,3)18-9(17)15-6-5-11(4,8-16)12(13,14)7-15/h8H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
ULAIIAXQAOIFFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23693-tert-butyl-3-3-difluoro-4-formyl-4-methylpiperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 3,3-difluoro-4-formyl-4-methylpiperidine-1-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23693-tert-butyl-3-3-difluoro-4-formyl-4-methylpiperidine-1-carboxylate.html