Principaux documents
ADVH7F37E4F3
AChemBlock
(R)-4-((3R,5S,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-Ethyl-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7-oxo-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4R)-4-((3R,5S,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7-oxohexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C26H42O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23,27H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17?,18-,19+,20+,21+,23+,25-,26-/m1/s1
Clé InChI
LHSZAKRHUYJKIU-JDNINRFJSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23459-r-4-3r-5s-8s-9s-10s-13r-14s-17r-6-ethyl-3-hydroxy-10-13-dimethyl-7-oxo-hexadecahydro-1h-cyclopenta-a-phenanthren-17-yl-pentanoic-acid.html
Synonym
(4R)-4-((3R,5S,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7-oxohexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23459-r-4-3r-5s-8s-9s-10s-13r-14s-17r-6-ethyl-3-hydroxy-10-13-dimethyl-7-oxo-hexadecahydro-1h-cyclopenta-a-phenanthren-17-yl-pentanoic-acid.html