Principaux documents
ADVH7F37E3E0
AChemBlock
1-((Benzyloxy)carbonyl)piperidine-3,5-dicarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-((benzyloxy)carbonyl)piperidine-3,5-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO6/c17-13(18)11-6-12(14(19)20)8-16(7-11)15(21)22-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9H2,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
WNGMZRXPKZWTMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23893-1-benzyloxy-carbonyl-piperidine-3-5-dicarboxylic-acid.html
Synonym
1-((benzyloxy)carbonyl)piperidine-3,5-dicarboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23893-1-benzyloxy-carbonyl-piperidine-3-5-dicarboxylic-acid.html