Principaux documents
ADVH7F37E3D5
AChemBlock
tert-Butyl 3-fluoro-4-(hydroxyimino)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-fluoro-4-nitrosopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17FN2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-5-4-8(12-15)7(11)6-13/h7-8H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
RVNQJRUANXVYIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23909-tert-butyl-3-fluoro-4-hydroxyimino-piperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 3-fluoro-4-(hydroxyimino)piperidine-1-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23909-tert-butyl-3-fluoro-4-hydroxyimino-piperidine-1-carboxylate.html