Key Documents
ADVH7F37CD92
AChemBlock
5-fluoro-N-(4-methoxybenzyl)thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.29
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-N-(4-methoxybenzyl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H11FN2OS/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11-14-7-10(12)16-11/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
YCKPUECVVJKHGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100382-5-fluoro-n-4-methoxybenzyl-thiazol-2-amine.html
Synonym
5-fluoro-n-(4-methoxybenzyl)thiazol-2-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100382-5-fluoro-n-4-methoxybenzyl-thiazol-2-amine.html