Principaux documents
ADVH7F37B7A7
AChemBlock
3-fluoro-4-(1-methylpiperidin-4-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-methylpiperidin-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C12H17FN2/c1-15-6-4-9(5-7-15)11-3-2-10(14)8-12(11)13/h2-3,8-9H,4-7,14H2,1H3
Clé InChI
MKBLDBXGYGCCEH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow powder
Product Link
https://www.achemblock.com/t98881-3-fluoro-4-1-methylpiperidin-4-yl-aniline.html
Synonym
3-fluoro-4-(1-methylpiperidin-4-yl)aniline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98881-3-fluoro-4-1-methylpiperidin-4-yl-aniline.html