Principaux documents
ADVH7F37B474
AChemBlock
tert-butyl (1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-7-8-4-5-9(12)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
AJYDSJWVRJUFMI-BDAKNGLRSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t96915-tert-butyl-1s-4r-2-azabicyclo-2-2-1-heptane-2-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (1s,4r)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t96915-tert-butyl-1s-4r-2-azabicyclo-2-2-1-heptane-2-carboxylate.html