Principaux documents
ADVH49B835DC
AChemBlock
ethyl 1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-2-13-10(12)9-6-7-4-3-5-8(7)11-9/h6,11H,2-5H2,1H3
Clé InChI
BCKKFUQZDGWAJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s89134-ethyl-1-4-5-6-tetrahydrocyclopenta-b-pyrrole-2-carboxylate.html
Synonym
ethyl 1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s89134-ethyl-1-4-5-6-tetrahydrocyclopenta-b-pyrrole-2-carboxylate.html