Principaux documents
ADVH49B81FD3
AChemBlock
5-aminoquinoline-8-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-8-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7N3/c11-6-7-3-4-9(12)8-2-1-5-13-10(7)8/h1-5H,12H2
Clé InChI
SQKCWKYFTKEUCJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
dark brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s74992-5-aminoquinoline-8-carbonitrile.html
Synonym
5-aminoquinoline-8-carbonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s74992-5-aminoquinoline-8-carbonitrile.html