Principaux documents
ADVH303BB3FE
AChemBlock
1-methoxycyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-methoxycyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
OSJRHIPIBCOBCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q59782-1-methoxycyclohexane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
1-methoxycyclohexane-1-carboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q59782-1-methoxycyclohexane-1-carboxylic-acid.html