Principaux documents
ADVH14DBE80D
AChemBlock
6-hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.95
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-hydroxy-5-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-4-2-5(7(10)11)3-8-6(4)9/h2-3,10-11H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
OHSSEGIGVJHAAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow to brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/p51273-6-hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic-acid.html
Synonym
(6-hydroxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51273-6-hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic-acid.html