Principaux documents
ADVH14DBDF43
AChemBlock
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9F3O2/c8-7(9,10)4-6(5(11)12)2-1-3-6/h1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
XRIDSIZKSOTJFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44760-1-2-2-2-trifluoroethyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44760-1-2-2-2-trifluoroethyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html