Principaux documents
ADVH14DBD945
AChemBlock
tert-butyl 8-(hydroxymethyl)-2-azaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.38
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 8-(hydroxymethyl)-2-azaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H27NO3/c1-14(2,3)19-13(18)16-9-8-15(11-16)6-4-12(10-17)5-7-15/h12,17H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
NLWDPVNUVVOIJT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48311-tert-butyl-8-hydroxymethyl-2-azaspiro-4-5-decane-2-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 8-(hydroxymethyl)-2-azaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48311-tert-butyl-8-hydroxymethyl-2-azaspiro-4-5-decane-2-carboxylate.html