Principaux documents
ADVH14DBC9AF
AChemBlock
3-(3-Piperidinylmethyl)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.74
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(3-piperidinylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2.ClH/c14-9-12-4-1-3-11(7-12)8-13-5-2-6-15-10-13;/h1,3-4,7,13,15H,2,5-6,8,10H2;1H
Clé InChI
DPBJMOWGSVNCRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42508-3-3-piperidinylmethyl-benzonitrile-hydrochloride.html
Synonym
3-(piperidin-3-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42508-3-3-piperidinylmethyl-benzonitrile-hydrochloride.html