Principaux documents
ADVH14DBC19B
AChemBlock
N-(4-Aminophenyl)cyclopropanecarboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(4-aminophenyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c11-8-3-5-9(6-4-8)12-10(13)7-1-2-7/h3-7H,1-2,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
QKOLSDDMVFYWJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p36310-n-4-aminophenyl-cyclopropanecarboxamide.html
Synonym
n-(4-aminophenyl)cyclopropanecarboxamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36310-n-4-aminophenyl-cyclopropanecarboxamide.html