Principaux documents
ADVH14DBB39E
AChemBlock
2-(3-Fluorophenoxy)ethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-fluorophenoxy)ethylamine
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c9-7-2-1-3-8(6-7)11-5-4-10/h1-3,6H,4-5,10H2
Clé InChI
UTSSEDORJLCBMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42322-2-3-fluorophenoxy-ethanamine.html
Synonym
2-(3-fluorophenoxy)ethan-1-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42322-2-3-fluorophenoxy-ethanamine.html