Principaux documents
ADVH0430B3C0
AChemBlock
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-8-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.14
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-8(5H)-one
Inchi Code
1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)6-8-7-3-10(6)9-4/h2-3,9H,1H3
Clé InChI
VVQUAWREPHCLDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32621-6-methyl-1-2-4-triazolo-4-3-b-pyridazin-8-ol.html
Synonym
6-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-8-ol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32621-6-methyl-1-2-4-triazolo-4-3-b-pyridazin-8-ol.html