Key Documents
ADVH0430B1FC
AChemBlock
5-ethoxy-1H-indazol-6-yl-6-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.01
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethoxy-1H-indazol-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BN2O3/c1-2-15-9-3-6-5-11-12-8(6)4-7(9)10(13)14/h3-5,13-14H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ONTRZBNGYOXECR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32166-5-ethoxy-1h-indazol-6-yl-6-boronic-acid.html
Synonym
(5-ethoxy-1h-indazol-6-yl)boronic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32166-5-ethoxy-1h-indazol-6-yl-6-boronic-acid.html