Principaux documents
ADV947321488
AChemBlock
8-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.01
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H3BrN4/c6-4-1-7-2-10-3-8-9-5(4)10/h1-3H
Clé InChI
PWBGVYGIQJQOKQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l21524-8-bromo-1-2-4-triazolo-4-3-c-pyrimidine.html
Synonym
8-bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l21524-8-bromo-1-2-4-triazolo-4-3-c-pyrimidine.html