Principaux documents
ADV947321412
AChemBlock
1-(3-Phenylpropyl)piperazin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-phenylpropyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c16-13-11-14-8-10-15(13)9-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,14H,4,7-11H2
Clé InChI
UDRXVPCLITXTMG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/k12352-1-3-phenylpropyl-piperazin-2-one.html
Synonym
1-(3-phenylpropyl)piperazin-2-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/k12352-1-3-phenylpropyl-piperazin-2-one.html