Principaux documents
ADV638391509
AChemBlock
5-tert-butyl 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-tert-butyl 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-11(16)10-8-15(9-14(10)6-7-14)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
Clé InChI
DIJIJACGUYWBJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow oil or liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18223-5-tert-butyl-7-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-5-7-dicarboxylate.html
Synonym
5-(tert-butyl) 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18223-5-tert-butyl-7-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-5-7-dicarboxylate.html