Principaux documents
ADV509447931
AChemBlock
Methyl 1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-9-5-3-4-6(7(9)10)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
DVGKWXGXINLTKR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l14065-methyl-1-methyl-2-oxo-1-2-dihydropyridine-3-carboxylate.html
Synonym
methyl 1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14065-methyl-1-methyl-2-oxo-1-2-dihydropyridine-3-carboxylate.html