Principaux documents
AC5H706BF211
Accela ChemBio Inc.
1-(6-Cyano-4-pyrimidinyl)piperidine-4-carboxylic Acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(6-cyanopyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12N4O2/c12-6-9-5-10(14-7-13-9)15-3-1-8(2-4-15)11(16)17/h5,7-8H,1-4H2,(H,16,17)
Clé InChI
URSOKDYGWLWXTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY247996&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY247996.pdf