Principaux documents
AC5H30533D42
Accela ChemBio Inc.
4'-Bromo-3-iodo-1,1'-biphenyl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-bromo-3-iodo-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8BrI/c13-11-6-4-9(5-7-11)10-2-1-3-12(14)8-10/h1-8H
Clé InChI
VXZCZCODBREKPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY233013&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY233013.pdf