Principaux documents
AC5H0D73F818
Accela ChemBio Inc.
Methyl 5-Bromo-2-(di-Boc-amino)thiophene-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.32
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(bis(tert-butoxycarbonyl)amino)-5-bromothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H22BrNO6S/c1-15(2,3)23-13(20)18(14(21)24-16(4,5)6)11-9(12(19)22-7)8-10(17)25-11/h8H,1-7H3
Clé InChI
HLTVNWZBFVNHMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY231352&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY231352.pdf