Key Documents
AC5H0A313787
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.1
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (3-bromo-4-hydroxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-2-14-10(13)6-7-3-4-9(12)8(11)5-7/h3-5,12H,2,6H2,1H3
Clé InChI
URBNYOULFVVQQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY226786&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY226786.pdf