Principaux documents
AC5424074686
Accela ChemBio Inc.
N-Benzyl-3-methoxyaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-benzyl-N-(3-methoxyphenyl)amine
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-16-14-9-5-8-13(10-14)15-11-12-6-3-2-4-7-12/h2-10,15H,11H2,1H3
Clé InChI
IWXYQQZZRQBFKF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to brown liquid, or white to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019021&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY019021.pdf