Principaux documents
AC5424073559
Accela ChemBio Inc.
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(3-aminopropoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c11-6-3-7-13-10-5-2-1-4-9(10)8-12/h1-2,4-5H,3,6-7,11H2
Clé InChI
QQVAZWABKCUECQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to brown liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY008303&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY008303.pdf