Principaux documents
AC5410537583
Accela ChemBio Inc.
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3,4-dimethylbenzyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-12-8-11-6-5-9(2)10(3)7-11/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3
Clé InChI
JTHLCDILGMWAOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY006083&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY006083.pdf