Documents
AABH9A22DAF8
AA BLOCKS, INC.
4-(1-benzofuran-2-ylcarbonyl)-1-{5-[(4-fluorobenzyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-3-hydroxy-5-(3-hydroxyphenyl)-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
559.6
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-benzofuran-2-ylcarbonyl)-1-{5-[(4-fluorobenzyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-3-hydroxy-5-(3-hydroxyphenyl)-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Inchi Code
1S/C28H18FN3O5S2/c29-18-10-8-15(9-11-18)14-38-28-31-30-27(39-28)32-23(17-5-3-6-19(33)12-17)22(25(35)26(32)36)24(34)21-13-16-4-1-2-7-20(16)37-21/h1-13,22-23,33H,14H2
Clé InChI
FWZBJJRFAYWMFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/618867-85-9
Synonym
4-(1-benzofuran-2-ylcarbonyl)-1-{5-[(4-fluorobenzyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-3-hydroxy-5-(3-hydroxyphenyl)-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=618867-85-9