Principaux documents
AABH9A21E0A6
AA BLOCKS, INC.
3-Acetoxy-5-hydroxy Styrene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-5-vinylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-3-8-4-9(12)6-10(5-8)13-7(2)11/h3-6,12H,1H2,2H3
Clé InChI
MKGQHSMFHGYADS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/920489-98-1
Synonym
3-Acetoxy-5-hydroxyStyrene
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=920489-98-1