Key Documents
AABH99A4D08A
AA BLOCKS, INC.
2-[4-(Thiophen-2-yl)phenyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.28
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-(2-thienyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H10O2S/c13-12(14)8-9-3-5-10(6-4-9)11-2-1-7-15-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Clé InChI
VEHXUZFCBGMKGF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/252561-11-8
Synonym
2-[4-(Thiophen-2-yl)phenyl]acetic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=252561-11-8