Principaux documents
AABH99A4ADD9
AA BLOCKS, INC.
(E)-methyl 3-(3-oxocyclohex-1-en-1-yl)acrylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (E)-3-(3-oxocyclohex-1-en-1-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)6-5-8-3-2-4-9(11)7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
Clé InChI
SZLLQPAPBZDENU-AATRIKPKSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1280213-99-1
Synonym
(E)-methyl 3-(3-oxocyclohex-1-en-1-yl)acrylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1280213-99-1