Principaux documents
AABH99A49F18
AA BLOCKS, INC.
2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isopropyl-1,3-thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H10N2S/c1-4(2)6-8-3-5(7)9-6/h3-4H,7H2,1-2H3
Clé InChI
CIKYZDVCEMOHEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/933683-64-8
Synonym
2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-5-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=933683-64-8