Principaux documents
AABH99A46CF6
AA BLOCKS, INC.
ethyl 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.25
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO3S/c1-2-14-10(13)9-11-7-4-3-6(12)5-8(7)15-9/h3-5,12H,2H2,1H3
Clé InChI
NKWMUUYSJMDDID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/59587-30-3
Synonym
ethyl 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=59587-30-3