Principaux documents
AABH99A458F8
AA BLOCKS, INC.
2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)thiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.71
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-amino-3-thienyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H8ClNOS/c12-9-4-2-1-3-7(9)10(14)8-5-6-15-11(8)13/h1-6H,13H2
Clé InChI
PYKUZKXKWBHTCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/40017-58-1
Synonym
(2-Amino-3-thienyl)-(2-chlorophenyl)methanone
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=40017-58-1