Key Documents
AABH99A43F2B
AA BLOCKS, INC.
ethyl 7-(3-thienyl)heptanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.37
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 7-(3-thienyl)heptanoate
Inchi Code
1S/C13H20O2S/c1-2-15-13(14)8-6-4-3-5-7-12-9-10-16-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3
Clé InChI
NROUTCPPCHONSP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/142422-84-2
Synonym
Ethyl 7-(thiophen-3-yl)heptanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=142422-84-2