Principaux documents
AABH99A42D83
AA BLOCKS, INC.
1-phenyl-n-(1,3-thiazol-2-ylmethyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.3
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl(1,3-thiazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H12N2S/c1-2-4-10(5-3-1)8-12-9-11-13-6-7-14-11/h1-7,12H,8-9H2
Clé InChI
UFWSEPMUQJPVBS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/247235-78-5
Synonym
BENZYL-THIAZOL-2-YLMETHYL-AMINE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=247235-78-5