Key Documents
AABH97D3D1F7
AA BLOCKS, INC.
Pyridine, 4-methoxy-2,3-dimethyl-, 1-oxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-2,3-dimethylpyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-6-7(2)9(10)5-4-8(6)11-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
JSQFDZRGFDNEHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/102625-96-7
Synonym
Pyridine, 4-methoxy-2,3-dimethyl-, 1-oxide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=102625-96-7