Principaux documents
AABH97D3BFAF
AA BLOCKS, INC.
3,4,4-Trimethyl-1-pentyn-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4,4-trimethyl-1-pentyn-3-ol
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-6-8(5,9)7(2,3)4/h1,9H,2-5H3
Clé InChI
XXWIEGOAVMLISY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/993-53-3
Synonym
3,4,4-Trimethyl-1-pentyn-3-ol, 98%
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=993-53-3