Key Documents
AABH97D2E4C1
AA BLOCKS, INC.
N,N-dimethyl-2-(piperazin-1-yl)pyridine-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.3
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(1-piperazinyl)nicotinamide
Inchi Code
1S/C12H18N4O/c1-15(2)12(17)10-4-3-5-14-11(10)16-8-6-13-7-9-16/h3-5,13H,6-9H2,1-2H3
Clé InChI
CGGJQGZFCGTJBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/902836-08-2
Synonym
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)nicotinamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=902836-08-2