Principaux documents
AABH97D29C4C
AA BLOCKS, INC.
tert-Butyl 2-(3,5-dibromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.01
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(3,5-dibromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C9H12Br2N2O2/c1-9(2,3)15-8(14)5-13-7(11)4-6(10)12-13/h4H,5H2,1-3H3
Clé InChI
YJKPVYAUYKAQQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2246364-17-8
Synonym
tert-Butyl 2-(3,5-dibromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2246364-17-8