Principaux documents
AABH97D298FA
AA BLOCKS, INC.
(2-Bromo-4-trifluoromethyl-benzyl)-ethyl-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.1
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H11BrF3N/c1-2-15-6-7-3-4-8(5-9(7)11)10(12,13)14/h3-5,15H,2,6H2,1H3
Clé InChI
ISPKGSZROIFNGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1894403-33-8
Synonym
(2-Bromo-4-trifluoromethyl-benzyl)-ethyl-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1894403-33-8