Principaux documents
AABH97D296F9
AA BLOCKS, INC.
1-(3-Bromo-5-nitrobenzoyl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.14
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromo-5-nitrophenyl)(piperazin-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C11H12BrN3O3/c12-9-5-8(6-10(7-9)15(17)18)11(16)14-3-1-13-2-4-14/h5-7,13H,1-4H2
Clé InChI
JLUHLVSLGNJUMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1589376-85-1
Synonym
1-(3-Bromo-5-nitrobenzoyl)piperazine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1589376-85-1